Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mutation Detection IPC Reagent Kit
Ein Satz optionaler interner Positivkontrollreagenzien, der mit jedem TaqMan™ Mutationsnachweis-Assay kombiniert werden kann, um ein positives PCR-Kontrollergebnis zu erzielen.
Marke: Applied Biosystems™ 4467538
289.75 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die IPC-Reagenzien können ein negatives Ergebnis eines Mutationsziels von einem PCR-Fehlerergebnis unterscheiden. Das TaqMan™ Mutation Detection IPC Reagent Kit ist für die Verwendung mit dem TaqMan™ Mutation Detection Assays voroptimiert. Die IPC-Reagenzien können mit jedem TaqMan™ Mutationsnachweis-Assay und jeder gDNA-Probe verwendet werden, ohne die Reaktionseffizienz des Mutationsnachweis-Assays zu beeinträchtigen. Mit dieser Funktion können die Mutationsnachweis-Assays geringe Kopien von mutierter DNA in Gegenwart eines robusten PCR-positiven Signals von den IPC-Reagenzien erkennen.
Das TaqMan™ Mutation Detection IPC Reagent Kit enthält: 50-fache exogene IPC-Template-DNA (200 μl); synthetische Vorlage, die das exogene, nicht-menschliche DNA-Ziel für den Assay enthält; 10-fachen exogenen IPC-Mix (1 ml); Primer-begrenzter TaqMan™ Assay zur Amplifikation eines exogenen, nicht-menschlichen DNA-Ziels [die Mischung enthält zwei PCR-Primer, Tamra™ Probe (VIC™-Farbstoff-markiert)]
Kompatibilität mit Geräten: Das TaqMan™ Mutation Detection IPC Reagent Kit ist kompatibel mit Applied Biosystems™ ViiA™ 7, 7900HT, 7500 7500 Fast und StepOnePlus™ Real-Time-PCR-Systemen.
Kompatibilität mit Probentypen: Das Kit kann mit FFPE-Proben, Zelllinien und frisch gefrorenen Proben verwendet werden.
Kontroll-Template: Nicht-humane DNABestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Kontroll-Primer-Sondenset(s) & Template(s) | |
Primer-Sonde | |
Niedrig | |
Schnell | |
Nachhaltige Verpackung | |
TaqMan™ | |
Trockeneis | |
exogenes, nicht-humanes DNA-Ziel | |
10X | |
500 Reaktionen | |
200 μl |
Nicht-humane DNA | |
Gefroren | |
qPCR | |
7500 Fast System, 7500 System, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
TAMRA, VIC | |
Ipc-Reagenzienkit für den Mutationsnachweis | |
Nicht-human | |
Genotypisierung | |
10 X | |
FFPE und feste Proben, Zellen, DNA |