Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA-Assay
TaqMan™ MicroRNA-Assay
389.00 CHF - 3025.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | • 1 Röhrchen mit RT-Primer in Konzentrationen von 5x (Größen XS und S), 20x (Größe M) oder 60x (Größe L) • 1 Röhrchen mit einem 20x (Größen XS, S und M) oder 60x (Größe L) Mix aus vorformulierten Assays (1 Sonde und 2 Primer). Bei –15 bis –25 °C lagern. |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10524815
|
Applied Biosystems™
4427975 |
S (50 RT-/150 PCR-Reaktionen), inventarisiert |
479.00 CHF
150 Reaktionen |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15187092
|
Applied Biosystems™
4440887 |
M (750 RT/750 PCR-Reaktionen), Auftragsfertigung |
1356.00 CHF
750 Reaktionen |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15376731
|
Applied Biosystems™
4440886 |
S (50 RT/150 PCR-Reaktionen), Auftragsfertigung |
574.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15383712
|
Applied Biosystems™
4440888 |
L (2900 RT/2900 PCR-Reaktionen), Auftragsfertigung |
3025.00 CHF
2900 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15312198
|
Applied Biosystems™
4440885 |
XS (25 RT/75 PCR-Reaktionen), Auftragsfertigung |
389.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
TaqMan™ MicroRNA Assays quantifizieren miRNAs mit der Spezifität und Empfindlichkeit der TaqMan™ Assay-Chemie. Das einfache, aus zwei Schritten bestehende Protokoll erfordert nur eine reverse Transkription mit einem miRNA-spezifischen Primer, gefolgt von Echtzeit-PCR mit TaqMan™ Sonden.Spezifikation
• 1 Röhrchen mit RT-Primer in Konzentrationen von 5x (Größen XS und S), 20x (Größe M) oder 60x (Größe L) • 1 Röhrchen mit einem 20x (Größen XS, S und M) oder 60x (Größe L) Mix aus vorformulierten Assays (1 Sonde und 2 Primer). Bei –15 bis –25 °C lagern. |
|
Hoch | |
Schnell | |
Nachhaltige Verpackung | |
Raumtemperatur |
Tube | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- TaqMan MicroRNA Assays INV, SM
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: formamide