Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Reagent Starter Kit
Entwickelt für den Nachweis und die Quantifizierung eukaryotischer 18S rRNA-Sequenz in cDNA-Proben mit dem TaqMan 5' Nuklease-Assay im schnellen Thermocycling-Modus.
Marke:  Applied Biosystems™ 4352407
386.68 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15835421
  • 580.00 CHF / 125 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Der eukaryotische 18S rRNA TaqMan™ Assay besteht aus einem 20X-Gemisch aus zwei unmarkierten PCR-Primern und einer mit FAM™-markierten 18S TaqMan™ MGB-Sonde. Anwendungsbereiche: 7900HT Fast Real-Time PCR System mit Fast 96-Well-Blockmodul, 7900HT Fast Real-Time Service Aufrüstung, 7900HT System Fast 96-Well Block-Aufrüstungs-Kit.
Bestellinformation
Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dieses Kit enthält TaqMan™ Fast Echtzeit-PCR Universal-Mastermix (2X), ohne AmpErase™ UNG (1 Röhrchen), eukaryotische 18S-rRNA TaqMan™ Assay (20X-Mix aus zwei unmarkierten PCR-Primern und einer FAM™-farbstoffmarkierten 18S TaqMan™ MGB-Sonde) (Assay ID Hs99999901_s1; Artikelnummer 4331182), und humane Raji-cDNA.
Den PCR-Mix bei 2 °C bis 8 °C
lagern. Den Rest des Kits bei -15 °C bis -25 °C lagern.
qPCR
Schnell
ROX (vorgemischt)
PCR-Reagenzien
125 Reaktionen
Target-spezifisch
Nein
DNA (genomisch), cDNA
Primer-Sonde
AmpliTaq DNA-Polymerase
7500 Fast System, 7900HT Fast System, AB 7900HT Fast Modus
TaqMan™
Trockeneis
18S rRNA
Genexpression
125 Reaktionen