Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Standard, 96-well Plate; Format 8
TaqMan™ Array, Standard, 96-well Plate; Format 8
Marke:  Applied Biosystems™ 4413266
201.30 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15362192
  • 330.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-well Plate; Format 8
Custom TaqMan™ Array Standard Plates, 20 μL rxns, 8-Well Plate Format, 12 Sample and 7 + 1 Controls in TaqMan™ Array Standard Plates for TaqMan™ Gene Expression Assays
Standard
Genexpression, Genotypisierung
Bei Raumtemperatur lagern.
Standard
8 Plates