Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Entzündungs-Panel, Ratte
TaqMan™ Array, Entzündungs-Panel, Ratte
Marke:  Applied Biosystems™ 4378708
1857.45 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11660109
  • 3045.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für Ratten-Inflammasom ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Inflammasom-Genen, die für die Arzneimittelforschung wichtig sind. Dieses Produkt wurde mit 96 TaqMan™ entwickelt Gene Expression Assays arrayed in 384 wells and is compatible with an upgraded Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System and the panel is sold in packs of 4.
Die TaqMan™ Arrays zur Gensignatur für Ratten-Inflammasom enthalten über 90 Gene, die als Ziele für eine Reihe entzündlicher Erkrankungen untersucht werden oder wurden. Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TaqMan™ Array, Entzündungs-Panel, Ratte
4 °C
Das TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 μl-Reaktion
384-Well-Mikrofluidik-Karte
Pharma und Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsprofilierung, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
4 Karten