Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat Endogenous Control Plate, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Platte für die endogene Kontrolle, Ratte, schnell, 96 Wells
Marke:  Applied Biosystems™ 4426697
216.55 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10477104
  • 355.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Am Anfang jedes Experiments zur Untersuchung der relativen Quantifizierung der Genexpression sollte zur Normalisierung bei Schwankungen der Probeeingabe die Auswahl endogener Kontrollgene stehen. Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, 96-Well-Platte für die endogene Kontrolle (Ratte) enthält 32 TaqMan™ Genexpressions-Assays, die in dreifacher Ausführung beschichtet sind und Gene ansprechen, die sich als gute Kandidaten für ein solches Experiment erwiesen haben. Die Platte enthält Assays für 16 häufig verwendete Haushaltsgene. Das Panel enthält auch Assays für 16 Orthologa menschlicher Gene in Ratten, die in den meisten Proben konstitutiv und in moderater Häufigkeit exprimiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kontroll-Primer-Sondenset(s)
96-Well Platte
Nachhaltige Verpackung
FAM
Ratte
1x 10 μl Reaktionen
Getrocknet
Schnell
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Genexpression