Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Plate 48
TaqMan™ Array, Plate 48
Marke:  Applied Biosystems™ 4391526
309.88 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15392172
  • 508.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 x 8; 48-well Plate; Format 48
TaqMan™ Array Plates, 20 μL Reaction, 48 Format (Standard), Used for PCR and real-time PCR, real time PCR (qPCR), gene expression analysis and genotyping, real time PCR-based gene expression profiling
1 Platte
Bei Raumtemperatur lagern.
Standard
Genexpression, Genotypisierung