Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mouse Stem Cell Pluripotency, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Stammzellenpluripotenz, Maus, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418725
208.62 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assaypanel im TaqMan™ 96-Well-Array, Platte für die Stammzellenpluripotenz, Maus, basiert auf dem Panel, das im TaqMan™ 96-Well-Array, Platte für die Stammzellenplutipotenz, Mensch, verwendet wird. Diese Assays zielen auf Mausorthologene zu den Genen in diesem Panel ab. Die Auswahl der Gene erfolgte in Zusammenarbeit mit der International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology). 25:803-816). Die menschlichen Gene werden als Marker für die Charakterisierung der embryonalen Stammzellidentität validiert und können zur Beurteilung von Variationen zwischen embryonalen Stammzellisolaten verwendet werden. Mausorthologene dieser Gene wurden anhand der folgenden Kriterien ausgewählt: 1) Expression in embryonalen Karzinomzellen, primordialen Keimzellen oder embryonalen Stammzellen; 2) Bekannte Rolle bei der Erhaltung der Pluripotenz in embryonalen Stammzellen; 3) Identifizierung in mikroarraybasierten Experimenten als korreliert mit dem Stammzellenzustand. Um Zellen zu identifizieren, die den pluripotenten Zustand verlassen haben, haben wir auch Gene aufgenommen, deren Expression charakteristisch für spezifische Differenzierungslinien im Embryo nach der Implantation und im reifen Gewebe ist.Spezifikation
Array-Platte | |
Maus | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Zellzyklus und Proliferation, Apoptose, Neurobiologie, Onkologie, Stammzellforschung, Immunologie, Signaltransduktion |