Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mouse Immune, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Immun, Maus, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418724
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Panel mit Assays in der TaqMan™ Array 96-Well Immunantwortplatte (Maus) zielt auf Gene aus Immunsystemfunktionen aus 9 Klassen ab: Zelloberflächenrezeptoren; Stressreaktion; Oxidaoreduktasen; Proteasen; Transkriptionsfaktoren; Signaltransduktion; Zytokine und Zytokin-Rezeptoren; Chemokine und Chemokin-Rezeptoren; und Zellzyklus- und Proteinkinasen.Spezifikation
Array-Platte | |
Maus | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Zellzyklus und Proliferation, Apoptose, Signaltransduktion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Immunologie, Onkologie |