Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Endogenous Control Panel
TaqMan™ Array, Panel für die endogene Kontrolle, Maus
Marke:  Applied Biosystems™ 4378702
899.14 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11600109
  • 1474.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für endogene Kontrolle, Maus, ist eine 384 Well-Mikro-Fluidikkarte mit 16 TaqMan™, Maus Genexpressions-Assays, die häufig als endogene Kontrollen bei auf einem Block angeordneten Triplikaten eingesetzt werden. Dieses Produkt ist mit einem aktualisierten Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-System kompatibel.
Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array, Panel für die endogene Kontrolle (Maus)
Maus
Getrocknet
Kontroll-Primer-Sondenset(s)
FAM
2 cards
Housekeeping & Kontrollgen-Panel
384-Well-Mikrofluidik-Karte
Das TaqMan™ Array für die endogene Kontrolle (Maus) wird im Paket mit 2 Karten geliefert und enthält eine CD mit Informationen zum Assay sowie eine Eingabedatei für die Gerätesoftware. Karten bei 4 °C lagern.
Nachhaltige Verpackung
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Standard