Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mouse Alzheimer's, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Alzheimer, Maus, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418723
174.42 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Panel von Assays in der TaqMan™ Array 96-well Mouse Alzheimer's Disease Plate zielt auf Mausorthologen und auf die Gene ab, die von der TaqMan™ Array 96-well Human Alzheimer's Disease Plate gezielt werden. Die 92 Gene sind an APP-Prozessen beteiligt, die Beta-Amyloid erzeugen. Dazu gehörten Gene, die in mehreren Sekundärschritten der Beta-Amyloid-Aggregation, Tau-Hyperphosphorylierung, Exzitotoxizität, Entzündung, Oxidation und Mikroglialaktivierung involviert waren. Wir bieten auch Assays für Gene an, die an der Cholesterinbiosynthese beteiligt sind, da ein Zusammenhang zwischen hohem Cholesterin und einem erhöhten Risiko für Alzheimer besteht. Gene, die mit der Pathologie, Biochemie und Genetik der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden, sind ebenfalls enthalten.Spezifikation
Array-Platte | |
Maus | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Neurobiologie |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.