Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human TNFR2 Pathway, Fast 96-well
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
Marke:  Applied Biosystems™ 4418836
181.05 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10712497
  • 355.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert
  • Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
  • Die TaqMan™ Array Human TNFR2 Pathway 96-Well-Mikrotiterplatte enthält:
    • 44 Assays für TNFR2-Pathway-assoziierte Gene
    • 4 Assays für die Erkennung endogener Steuerungsgene
    • Alle Assays sind doppelt beschichtet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array-Platte
Human
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Schnell
96-Array-Platte
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
FAM
1 x 96-well plate
Zellzyklus und Proliferation, Onkologie, biomarkerbezogene Pathway(s), Immunologie, Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion