Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human PDGF Pathway
Enthält 92 Assays für PDGF-Pfad-assoziierte Gene und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle
Marke:  Applied Biosystems™ 4414171
Artikelnummer. 10688285
  • 350.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gensignaturplatten sind 96-Well Platten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert sind
  • Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • Gleiche TaqMan™Assay-Qualität, neues Format
  • TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind
  • In umfangreichen Tests konnte kein Leistungsunterschied zwischen im herkömmlichen Flüssigformat gelieferten TaqMan™Assays und in eine TaqMan™ Array-Platte eingetrockneten Assays festgestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array-Platte
Human
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
1 standard plate
Zellzyklus und Proliferation, Biomarkerbezogene Pathway(s), Signaltransduktion, Entwicklung
96-Array-Platte
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion
FAM
Standard
Standard