Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human GPCR Panel
TaqMan™ Array, GPCR-Panel, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4367785
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für Human-GPCR ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Human-GPCR-Genen, die für die Arzneimittelforschung wichtig sind. Dieses Produkt wurde mit 380 TaqMan™ entwickelt Gene Expression Assays arrayed in singletons in 384 wells (plus 1 control arrayed in quadruplicate) and is compatible with an upgraded Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Zu den Zielen gehören Olfaktorrezeptoren, Retinalrezeptoren, Rezeptoren für kleine Moleküle, Chemokinrezeptoren und andere, einschließlich klassischer endogener Marker. Dieses Produkt wird in Packungen mit je 4 Karten verkauft.Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
Spezifikation
Array GPCR-Panel (Mensch) | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Standard | |
50 GPCR-Unterfamilien (schließt Geschmacks-, Geruchs- und Pheromonrezeptoren aus) |
384-Well-Mikrofluidik-Karte | |
Jeder TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 µl-Reaktion. Karten bei 4 °C lagern. | |
TaqMan Assay für eine 2 ul-Reaktion | |
FAM | |
4 cards | |
Zellzyklus und Proliferation, Apoptose, Neurobiologie, Signaltransduktion, Onkologie, Biomarkerbezogene Wege, extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Reproduktion, Toxikologie und Arzneimittelmetabolismus, Immunologie, Entwicklung |