Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Estrogens, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Östrogene, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418732
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assay-Panel in der TaqMan™ Array 96-Well-Platte für humane Östrogene zielt auf Gene ab, die an der Synthese von Östrogenen und den Östrogenrezeptoren beteiligte Enzyme codieren, deren Expression die Wirkung von Östrogenen vermittelt. Das Panel enthält auch Gene, die Ziele der Östrogen-Signalgebung sind. Mehrere mit Androgenen assoziierte Gene wurden aufgrund ihrer engen Assoziationen mit der Synthese und Funktion von Östrogenen ebenfalls in das Panel aufgenommen.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Zellzyklus und Proliferation, biomarkerbezogene(r) Pathway(s), Onkologie, Entwicklung |