Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogenous Controls Plate, Fast 96-well
TaqMan™ schneller 96-Well-Array, Platte für die endogene Kontrolle, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4426700
216.55 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, einen bestimmten Weg oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die TaqMan™ Array-Platte für die endogene Kontrolle beim Menschen enthält 32 dreifach plattierte Gene, die sich als gute Kandidaten für derartige Experimente erwiesen haben. Diese Gene wurden anhand von Literaturrecherchen bzw. Gesamtgenom-Mikroarray-Tests ausgewählt, die an zahlreichen menschlichen Geweben durchgeführt wurden. Bei den meisten Testproben zeigte sich eine konstitutive Expression mit moderater Häufigkeit.Spezifikation
Kontroll-Primer-Sondenset(s) | |
96-Well Platte | |
Nachhaltige Verpackung | |
FAM | |
Human | |
1x 10 μl Reaktionen |
Getrocknet | |
Schnell | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Genexpression |