Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Diabetes, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Diabetes, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418731
181.05 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Panel von Assays in der TaqMan™ Array 96-well Human Diabetes Plate zielt auf Gene ab, die die Expression von Insulin in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse regulieren, sowie auf Gene, die bei der Insulinresistenz eine Rolle spielen. Weitere Gene auf dem Panel sind Transkriptionsfaktoren, Signaltransduktionsproteine, Transporter und mit Diabetes assoziierte Rezeptoren. Auf dem Panel befinden sich ebenfalls Gene, die mit Adipositas und dem Erhalt des Blutzuckerspiegels verbunden sind.Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Endokrinologie, biomarkerbezogene Pathway(s) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.