Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Chemokines, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Chemokine, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418729
181.05 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assay-Panel im TaqMan™ Array 96-Well Chemokine, Mensch zielt auf Gene aus jeder der vier Chemokinklassen ab: 1) CC Chemokine, 2) CXC Chemokine, 3) C Chemokine und 4) CX3C Chemokine. Weitere, mit Chemokin verwandte Gene, darunter Chemokinliganden und -rezeptoren, sind ebenfalls in diesem Panel enthalten.Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Zellzyklus und Proliferation, Signaltransduktion, Biomarkerbezogene Pathway(s), Immunologie, Onkologie |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.