Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Apoptosis Pathways Caused by HIV1, Fast 96-well
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
Marke: Applied Biosystems™ 4418751
208.62 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert
- Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
- Die TaqMan™ Array Human Apoptose-Signalweg verursacht durch HIV1 96-Well-Mikrotiterplatte enthält:
- 44 Assays für Apoptose-Signalwege, die durch HIV1-assoziierte Gene verursacht werden
- 4 Assays für die Erkennung endogener Steuerungsgene
- Alle Assays sind doppelt beschichtet
Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Zellzyklus und Proliferation, Signaltransduktion, Biomarker-bezogene(r) Pathway(s), Reproduktion, Neurobiologie, Virologie |