Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Apoptosis, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Apoptose, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke: Applied Biosystems™ 4418717
181.05 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assaypanel im TaqMan™ 96-Well-Array, Plate für die Apoptose, Mensch, zielt auf Gene aus beiden Signalwegen ab, welche die Apoptose von Säugetieren auslösen, den durch den Todesrezeptor regulierten Signalweg und den Signalweg der Familie BCL-2. Gene wie Capasen, die an den Endmechanismen beider Zelltodsignalwege beteiligt sind, sind ebenfalls im Panel vorhanden.Spezifikation
Array-Platte | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-Array-Platte | |
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
Zellzyklus und Proliferation, Neurobiologie, Biomarkerbezogene Pathway(s), Onkologie, Immunologie, Signaltransduktion |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.