Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Angiogenese-Panel, Mensch
TaqMan™ Array, Angiogenese-Panel, Mensch
Marke:  Applied Biosystems™ 4378710
Artikelnummer. 11680109
  • 3120.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Humane Angiogenese-Array ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Angiogenese-Genen, die für die Arzneimittelforschung wichtig sind. Dieses Produkt wurde mit 96 TaqMan™ Genexpressions-Assays entwickelt, die in384 Wells angeordnet sind. Es ist mit einem aktualisiertem Applied Biosystems7900 HT Fast Real-Time PCR System kompatibel und wird in 4er-Packungen verkauft.
Dieses TaqMan™ Array zur Gensignatur enthält 94 Assays und zwei Kontrollen zur Untersuchung der Angiogenese und Lymphangiogenese beim Menschen. Es enthält bekannte Angiogenese-Wachstumsfaktoren wie VEGF und bekannte, aus Matrix abgeleitete Inhibitoren wie Endostatin. Darüber hinaus enthält das Panel Marker und Ziele für Angiogenese und Lymphangiogenese. Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TaqMan™ Array, Angiogenese-Panel, Mensch
4 °C
Das TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 μl-Reaktion
384-Well-Mikrofluidik-Karte
Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Erforschung onkologischer und genetischer Erkrankungen, Pharma und Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR), Target- und Lead-Identifizierung und -Validierung
4 Karten