missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human ABC Transporters
Marke: Applied Biosystems™ 4414166
216.55 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. TaqMan Assays (TaqMan Sonden- und PCR-Primer-Sets) gelten als Goldstandard in der Genexpressionsanalyse, wodurch Sie eine hohe Spezifität und Empfindlichkeit und einen breiten dynamischen Bereich erzielen können.- Umfangreiche Sammlungen – Sie haben die Wahl zwischen über 130 vorgefertigten TaqMan™ Gene Signature-Arrays und -Platten oder passen Ihre eigene Platte an, indem Sie aus unseren 1.3 Millionen inventarisierten Assays für 24 verschiedene Spezies auswählen
- Günstig – Mindestbestellmenge von nur einer Gensignaturplatte oder sechs kundenspezifischen Platten
- Praktisch – getrocknete TaqMan Sonden- und Primer-Sets werden in 96-Well Platten geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und führen Sie das Verfahren aus
- Schnelle Ergebnisse – das schnelle Format liefert in der Regel Ergebnisse in weniger als einer Stunde
Spezifikation
Enthält 1 Plättchen, 96 Reaktionen. Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
96-Well Platte | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System | |
FAM | |
1 standard plate | |
Human | |
1x 20 μl Reaktionen |
Getrocknet | |
Standard | |
MGB (Minor Groove Binder) (3') | |
TaqMan™ | |
Neurobiologie, Toxikologie und Arzneimittelmetabolismus, Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, Signaltransduktion | |
Genexpression |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur