Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 96
TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 96
Marke: Applied Biosystems™ 4413255
309.88 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.Spezifikation
8 x 12; 96-well Plate; Format 96 | |
Custom TaqMan™ Array Fast Plates, 10 μL rxns, 96-Well Plate Format, 1 Sample and 95 Controls in TaqMan™ Array Fast Plates for TaqMan™ Gene Expression Assays | |
Schnell | |
1 plate | |
10 μL |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Standard | |
TaqMan™ | |
Genexpression, Genotypisierung |