Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 16
TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 16
Marke: Applied Biosystems™ 4413261
204.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.Spezifikation
TaqMan™ Array Fast Plate | |
Raumtemperatur | |
TaqMan™ | |
Schnell |
96-well Plate, Format 16 | |
6 | |
Je 1 |