Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ β-Actin Detection Reagents
TaqMan™ β-Aktin-Detektionsreagenzien
Marke: Applied Biosystems™ 401846
513.62 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ β-actin liefert die notwendigen Komponenten für die Verwendung von β-actin als Normalisierungskontrolle in TaqMan™ Echtzeit-PCR-Anwendungen mit humaner Nukleinsäure. Als Ziel-Template kann entweder DNA oder RNA verwendet werden.Hinweise zur Verwendung
Das TaqMan™ β-Aktin-Nachweisreagenz-Kit kann mit TaqMan™ Einstufige RT-PCR Master Mix Reagenzien, TaqMan™ EZ RT-PCR Core Reagenzien oder den TaqMan™ Gold RT-PCR Reagenzien für eine einstufige Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) verwendet werden.
Hinweise für den Käufer
1. Lizenz-Ausschlussklausel: Diese Produkte können für die PCR-Methoden (Polymerase-Kettenreaktion) nützlich sein, die durch Patente von Roche Molecular Systems, Inc. und F. Hoffmann-La Roche Ltd. abgedeckt sind. Allerdings wird dem Käufer durch den Kauf dieses Produkts keine Lizenz für die Verwendung des PCR-Verfahrens ausdrücklich oder implizit mitgeteilt.
TaqMan™ Sonden sind durch US-Patent 5,723,591 und ausländische Gegenstücke und ausstehende Patente geschützt, die im Besitz der PE Corporation (NY) sind, und können durch US-Patente 5,801,155 und 6,084,102 und ausländische Gegenstücke abgedeckt werden, die für Applied Biosystems™ lizenziert sind
Hinweis: Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage. Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Kontroll-Template(s) | |
Tube | |
ACTB | |
FAM | |
Echtzeit-PCR-Reagenzien | |
Human | |
β-Aktin |
Humane Kontrol DNA | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
TAMRA™ Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Trockeneis | |
100 Reaktionen | |
100 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.