Learn More
MP Biomedicals™ Taq Polymerase-Großpackung
Für Life Science-Anwendungen
Marke:  MP Biomedicals™ 11EPTQA325
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11497010
  • 465.00 CHF / 750 Einheiten
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bereit für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Taq Polymerase-Großpackung
3 x 250 U
5 U/μl
Taq DNA-Polymerase, 10x Standardpuffer mit Mg, 10x Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2
Nur für Forschungszwecke