Learn More
MP Biomedicals™ Taq Polymerase-Großpackung
Für Life Science-Anwendungen
Marke:  MP Biomedicals™ 11EPTQA105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11487010
  • 2095.00 CHF / 1000 Einheiten
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bereit für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Taq Polymerase-Großpackung
5 x 1000 E
5 U/μl
Taq DNA-Polymerase, 10x Standardpuffer mit Mg, 10x Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2
Nur für Forschungszwecke