Learn More
MP Biomedicals™ Taq DNA-Polymerase ohne Detergenz
Enthält kein Reinigungsmittel oder BSA. MP Biomedicals Taq DNA Polymerase ohne Detergenz ist ein spezialisiertes, thermostabiles Enzym. Der Inkubationspuffer (XD-Puffer) ermöglicht optimale Ergebnisse für Forscher, die mit pflanzlichen oder Rindfleischmaterialien arbeiten oder weitere DHPLC verwenden.
Marke: MP Biomedicals™ 11EPTQX925
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enthält ein spezialisiertes, thermostabiles Enzym, das aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus isoliert ist. Die rekombinante Form dieses Enzyms wird in E. coli exprimiert.
- Katalysiert die oligonukleotide Primer-gesteuerte, von DNA-Templates abhängige Einbindung von dNTPs in DNA-Komplementärstränge
- Zeigt sowohl 5' bis 3' Polymerase- als auch Exonuklease-Aktivitäten
- Wird für die DNA-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet, um DNA-Sequenzen zu amplifizieren
- Weitere Anwendungen sind Echtzeit-PCR, DNA-Sequenzierung und DNA-Markierung
Spezifikation
Bei −20 °C einfrieren | |
Flüssig | |
10 x 250 Einheiten | |
Standard-PCR, RT-PCR, Sequenzierung, Markierung von Nukleinsäuren |