Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA-Polymerase, rekombinant (1 U/μl)
Optimieren Sie Ihre routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0404
221.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10180780
  • 341.00 CHF / 500 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie routinemäßige PCR mit dieser hochthermostabilen DNA-Polymerase.
Thermo Scientific™ Taq DNA-Polymerase ist eine hochthermostabile DNA-Polymerase aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus. Das Enzym katalysiert 5'→3' DNA-Synthese, hat keine nachweisbare 3'→5' Exonuklease- (Korrektur-)aktivität und besitzt eine geringe 5'→3' Exonukleaseaktivität. Zudem besitzt die Taq DNA Polymerase Deoxynukleotidyltransferaseaktivität, die häufig zusätzliche Adenine an das 3-Ende von PCR-Produkten anhängt. Rekombinante Taq-DNA-Polymerase eignet sich ideal für standardmäßige PCR mit Templates bis zu einer Länge von 5 kb.
Der PCR-Mastermix ist eine 2fach konzentrierte Lösung aus Taq-DNA-Polymerase, dNTPs und allen für eine PCR erforderlichen Komponenten, außer DNA-Template und Primern. Dieser Mastermix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung nur wenige Pipettierschritte benötigt werden. Der Mix ist für eine effiziente und reproduzierbare PCR optimiert.
Besondere Eigenschaften
  • Thermostabile Halbwertzeit beträgt mehr als 40 Min. bei 95 °C
  • Erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
  • Mit zwei Puffern geliefert -10X Taq-Puffer mit KCl und 10X Taq-Puffer mit (NH4)2SO4. Letzteres ermöglicht eine PCR bei einem breiten Spektrum von Magnesiumkonzentrationen und verringert unspezifisches Priming
  • Bindet modifizierte Nukleotide ein (z.B. Biotin-, Digoxigenin-, Aminoallyl-, fluoreszenzmarkierte Nukleotide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 500 μl Taq DNA-Polymerase (1 E/μl)
• 2x 1,25 ml 10X-Taq-Puffer mit KCl
• 2x 1,25 ml 10X-Taq-Puffer mit (NH4)2SO4
• 2x 1,25 ml 25 mM MgCl2
Lagerung bei -20 °C.
Taq DNA-Polymerase
Taq DNA-Polymerase (rekombinant), 1 E/μl
Standard-PCR
1 X
3'-A
Niedrig
Standard
500 Einheiten
1 U/μl
Nein
Separate Komponenten