Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPI-2
Artikelnummer. 15416329
Click to view available options
Menge:
1 mg
Ein hydroxamatbasierter Inhibitor von MMPs und TACE
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein hydroxamatbasierter MMPs- und TACE-Inhibitor
CAS 187034-31-7
Summenformel Gehäuse C19H37N5O5
Formelmasse 415,53
Synonym TNF-β Proteasehemmer-2;
Empfindlichkeit Lichtempfindlich und hygroskopisch
Form Fest
InChI-Schlüssel LMIQCBIEAHJAMZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(=O)NC(C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
IUPAC-Name N-[1-({1-[(2-aminoethyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2,2-dimethylpropyl]-N'-hydroxy-2-(2-methylpropyl)butanediamide
Molekulargewicht (g/mol) 415.54
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'