Learn More
Sampling Systems™ Tap with 90° Bend
Tap with 90° bend made of stainless steel.
Marke:  Sampling Systems™ A136-10B
Artikelnummer. 17867817
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Made of 316L stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
Tap
Dispensing Liquid
Drum with Sloping Base
Non-sterile