Learn More
Tantaldraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: ca. 3.26 g/m; Härte: weich
59.70 CHF - 609.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11345798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
010349.G1
1 m
59.70 CHF
1 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11335798
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010349.G5
5 m
151.00 CHF
5 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11355798
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010349.G9
25 m
609.00 CHF
25 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-25-7
180.95
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
Tantal
Ta
MFCD00011252
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CHEBI:33348
[Ta]
Spezifikation
Tantalum
Annealed
Gray to silver wire
99.95% (Metals basis)
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Tantal
23956
Geruchsneutral
Grau bis silberfarben
7440-25-7
16.69g/cm3
Ta
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
[Ta]
180.95
CHEBI:33348
Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen