Learn More
Tantalkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464725
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 Pc.
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈6.8g/slug
Form Slug