Learn More
Tantal-Gaze, 50 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.076 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
239.89 CHF - 749.21 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Summenformel | Ta |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.95 |
MDL-Nummer | MFCD00011252 |
InChI-Schlüssel | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
IUPAC-Name | Tantal |
SMILES | [Ta] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11325237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040928.FL |
75 x 75 mm |
239.89 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11315237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040928.GT |
150 x 150 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
Tantal |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Spezifikation
Tantalum gauze | |
7440-25-7 | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
Tantal | |
23956 | |
50 Mesh |
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Drahtgewebe |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only