Learn More
Tantal-Gaze, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.076 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
319.00 CHF - 925.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11305018
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043965.GN
125 x 125 mm
319.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11470640
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043965.GY
250 x 250 mm
925.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-25-7
180.95
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
Tantal
Ta
MFCD00011252
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CHEBI:33348
[Ta]
Spezifikation
Tantalum gauze
7440-25-7
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Tantal
23956
30 Mesh
30 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Ta
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
[Ta]
180.95
CHEBI:33348
Drahtgewebe
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Ja