Learn More
Corning™ Tankauskleidung
Designed to fit standardized cylindrical tanks manufactured by Nalge™/Nunc™ and other brands
Marke: Corning™ 91-300-35
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Eliminieren Sie Kosten im Zusammenhang mit der Reinigung und Validierung von Tanks
- Senken Sie die Arbeitskosten und erhöhen Sie die Bearbeitungszeit
- Vermeiden Sie Risiken im Zusammenhang mit einer Kreuzkontamination
- Verlängern Sie die Lebensdauer von wiederverwendbaren Tanks, was zu geringeren Investitionsausgaben führt
- Gammabestrahlt, einzeln verpackt
- Wahlweise mit und ohne Zwickel erhältlich
- In vielen Größen erhältlich
Specifications
200 l | |
0,0528 gal. | |
91,44 cm | |
55,88 cm | |
22 in. x 36 in. (55,9 cm x 91,4 cm) |
LDPE | |
36 in. | |
22 in. | |
Zylindrisch | |
Tankauskleidung mit Zwickel |