Learn More
Corning™ Tankauskleidung
Designed to fit standardized cylindrical tanks manufactured by Nalge™/Nunc™ and other brands
Marke: Corning™ 91-300-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Eliminieren Sie Kosten im Zusammenhang mit der Reinigung und Validierung von Tanks
- Senken Sie die Arbeitskosten und erhöhen Sie die Bearbeitungszeit
- Vermeiden Sie Risiken im Zusammenhang mit einer Kreuzkontamination
- Verlängern Sie die Lebensdauer von wiederverwendbaren Tanks, was zu geringeren Investitionsausgaben führt
- Gammabestrahlt, einzeln verpackt
- Wahlweise mit und ohne Zwickel erhältlich
- In vielen Größen erhältlich
Spezifikation
200 l | |
0,0528 gal. | |
91,44 cm | |
57,15 cm | |
22,5 in. x 36 in. (57,2 cm x 91,4 cm) |
LDPE | |
36 in. | |
22,5 in. | |
Zylindrisch | |
Tankauskleidung ohne Zwickel |