Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ TACR1-bla U2OS Cells
The Tango™ TACR1-bla U2OS cells contain the human Tachykinin 1 (TACR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1801
Beschreibung
The Tango™ TACR1-bla U2OS cells contain the human Tachykinin 1 (TACR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ TACR1-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of (SAR9,MET(02)11)-Substance P. In addition, Tango™ TACR1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
NM_001058 | |
Teilende Zellen | |
Schwanz von GRPR GPCR | |
FRET | |
TACR1-bla U2OS-Zellen,, TACR1-bla U2OS Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™, Tango™ | |
Endpunkt | |
TACR1 | |
U2OS | |
GPCRs |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
Inhalt: K1801 GeneBLAzer™ TACR1-bla U2OS Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ TACR1-bla U2OS-Zellen • Tango™ TACR1-bla U2OS Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die Tango™ TACR1-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
TACR1 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
8 x 106 Zellen | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
Teilende Zellen | |
Tango™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.