Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ NPY5R-bla U2OS-Zellen
The Tango™ NPY5R -bla U2OS cells contain the human Neuropeptide Y Receptor Y5 (NPY5R) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1782
Artikelnummer. 10409223
  • 17760.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Tango™ NPY5R -bla U2OS cells contain the human Neuropeptide Y Receptor Y5 (NPY5R) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ NPY5R-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ NPY5R-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_006174.2
Teilende Zellen
Schwanz von AVPR2 GPCR
Fluoreszent
NPY5R
Auf Einzelzellen basierende Klone
GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren)
Endpunkt
Gehäuse U2OS
Tango™ NPY5R-bla U2OS-Zellen
Tango™
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung
K1782 Tango™ NPY5R-bla U2OS-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Lieferumfang:
• Tango™ NPY5R-bla U2OS-Zellen
• Tango™ NPY5R-bla U2OS-Assay-Protokoll
• Analysenzertifikat
Die Tango™ NPY5R-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
Tango™ NPY5-bla U2OS-Zellen, 8 x 106 Zellen, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenzdetektionsmethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays
Tango™ NPY5-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ NPY5-bla U2OS-Zellen, Tango™ NPY5-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
GeneBLAzer™
8 x 106 Zellen
BLA (Beta-Lactamase)
NPY5R
U2OS
GPCRs