Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ NPY1R-bla U2OS-Zellen
The Tango™ NPY1R-bla U2OS cells contain the human Neuropeptide Y Receptor Y1 (NPY1R) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1803
Beschreibung
The Tango™ NPY1R-bla U2OS cells contain the human Neuropeptide Y Receptor Y1 (NPY1R) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ NPY1R-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Neuropeptide-Y. In addition, Tango™ NPY1R-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
NM_000909.4 | |
Teilende Zellen | |
Nativer Schwanz | |
Fluoreszent | |
NPY1R | |
Pool aus stabilen Zellen | |
8 x 106 Zellen | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
Raumtemperatur | |
Tango™ NPY1R-bla U2OS-Zellen | |
Tango™ |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
Inhalt: K1803 GeneBLAzer™ NPY1R-bla U2OS Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ NPY1R-bla U2OS-Zellen • Tango™ NPY1R-bla-bla U2OS-Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die Tango™ NPY1R-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden. |
|
Tango™ NPY1-bla U2OS-Zellen, 8 x 106 Zellen, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenzdetektionsmethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
FRET | |
Tango™ NPY1-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ NPY1R-bla U2OS-Zellen, Tango™ NPY1R-bla-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™, Tango™ | |
Endpunkt | |
Gehäuse U2OS | |
NPY1R | |
U2OS | |
GPCRs |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.