Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ MTNR1A-bla U2OS Cells
Die Tango™ MTNR1A-bla U2OS-Zellen enthalten den humanen Melatonin-Rezeptor 1A (MTNR1A), der mit einer TEV-Proteasestelle und einem Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor verknüpft und stabil in die parentale Tango™ GPCR-bla U2OS-Zelllinie integriert ist.
Brand: Thermo Scientific™ K1669
Description
Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin/TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen (bla) unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.
Die Tango™ MTNR1A-bla U2OS-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen etablierter Liganden funktional validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ MTNR1A-bla U2OS-Zellen auf ihre Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten finden Sie für jedes Produkt in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung.
Specifications
NM_005958.3 | |
Teilende Zellen | |
Nativer Schwanz | |
MTNR1A | |
GeneBLAzer™ | |
8 x 106 cells | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
U2OS | |
GPCRs |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1669 Tango™ MTNR1A-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ MTNR1A-bla U2OS-Zellen • Tango™ MTNR1A-bla U2OS Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Die Tango™ MTNR1A-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren) | |
Endpunkt | |
MTNR1A | |
Tango™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.