Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ HTR1D-bla U2OS-Zellen
The Tango™ HTR1D-bla U2OS cells contain the human 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) Receptor 1D (HTR1D) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1524
Beschreibung
The Tango™ HTR1D-bla U2OS cells contain the human 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) Receptor 1D (HTR1D) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ HTR1D-bla U2OS cells cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ HTR1D-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spezifikation
NM_000864 | |
Teilende Zellen | |
Schwanz von AVPR2 GPCR | |
Fluoreszent | |
HTR1D | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Zellen | |
Gehäuse U2OS | |
HTR1D | |
U2OS | |
GPCRs |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1524 Tango™ HTR1D-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ HTR1D-bla U2OS-Zellen • Tango™ HTR1D-bla U2OS-Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die Tango™ HTR1D-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Tango™ HTR1D-bla U2OS-Zellen, 2 x 106 Zellen, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Lagerung in flüssigem Stickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
Tango™ HTR1D-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ HTR1D-bla U2OS-Zellen, Tango™ HTR1D-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Tango™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
Raumtemperatur | |
Tango™ HTR1D-bla U2OS-Zellen | |
Tango™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.