Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ HRH3-bla U2OS Cells
The Tango™ HRH3-bla U2OS cells contain the human Histamine Receptor H3 (HRH3) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™
Beschreibung
The Tango™ HRH3-bla U2OS cells contain the human Histamine Receptor H3 (HRH3) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ HRH3-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of Methylhistamine. In addition, Tango™ HRH3-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spezifikation
NM_007232 | |
Teilende Zellen | |
Schwanz von AVPR2 GPCR | |
GPCRs | |
HRH3-bla U2OS-Zellen, HRH3-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Tango™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
Teilende Zellen | |
Tango™ |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
(LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: Tango™ HRH3-bla U2OS-Zellen Tango™ HRH3-bla U2OS-Assay-Protokoll Analysenzertifikat Die Tango™ HRH3-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
HRH3 | |
Pool aus stabilen Zellen | |
2 x 106 Zellen | |
HRH3, H3 | |
U2OS | |
GPCRs |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.