Learn More
Invitrogen™ Tango™ F2RL1-bla U2OS-Zellen
Tango™ F2RL1-bla U2OS-Zellen
Marke: Invitrogen™ K1830
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Tango™ F2RL1-bla U2OS-Zellen enthalten den humanen Koagulationsfaktor II (Thrombin) Rezeptor-ähnliches 1 (F2RL1), der mit einer TEV-Protease-Stelle verbunden ist, und einen Gal4 -VP16-Transkriptionsfaktor, der stabil in die Tango™ GPCR-bla U2OS-Parentalzelllinie integriert ist. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin⁄TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen (bla) unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.Die Tango™ F2RL1-bla U2OS-Zellen sind für Z'- und EC50-Konzentrationen von SLIGRL funktional validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ F2RL1-bla U2-OS-Zellen auf Assay-Leistungen unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assaysleistung enthalten.
Bei Fragen zu Preisen für akademische Anwendungen melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns unter discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
Tango™ F2RL1-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ F2RL1-bla U2OS-Zellen, Tango™ F2RL1-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Gehäuse U2OS |
Tango™ F2RL1-bla U2OS-Zellen, 8 x 106 Zellen, ∽8,000,000 Zellen/Fläschchen bei 8,000,000 Zellen/ml Zellmenge, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Lagerung in flüssigem Stickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
8 x 106 Zellen | |
Tango™ F2RL1-bla U2OS-Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.