Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR1-bla U2OS Cells
The Tango™ CCR1 -bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1787
Beschreibung
The Tango™ CCR1 -bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ CCR1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Spezifikation
NM_001295 | |
Teilende Zellen | |
Schwanz von GRPR GPCR | |
GPCRs | |
CCR1-bla U2OS-Zellen, CCR1-bla U2OS Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
8 x 106 Zellen | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
Teilende Zellen | |
Tango™ |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1787 Tango™ CCR1-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ CCR1-bla U2OS-Zellen • Tango™ CCR1-bla U2OS-Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Die Tango™ CCR1-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
CCR1 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren) | |
Endpunkt | |
CCR1 | |
U2OS | |
GPCRs |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.