Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA Assay Kit
The Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA cells contain the human Angtiotension-Like Receptor 1 (AGTRL1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1762
Beschreibung
The Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA cells contain the human Angtiotension-Like Receptor 1 (AGTRL1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spezifikation
NM_005161 | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
Nativer Schwanz | |
GPCRs | |
Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA-Zellen, LiveBLAzer™ FRET B⁄ G Ladekit, 70 μg, Lösung D, Tango™ AGTRL1-bla U2 OS OS Assay-Protokoll, LiveBLAzer™ FRET B⁄ G Ladeprotokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
1 Kit | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
Tango™ |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1769 Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA-Assay-Kit Jedes Kit enthält ausreichende Mengen von DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA-Zellen • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, 70 µg • Lösung D • Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA-Assay-Protokoll • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll • Analysenzertifikat Die Tango™ AGTRL1-bla U2OS DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
AGTRL1 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren) | |
Endpunkt | |
AGTRL1 | |
U2OS | |
GPCRs |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.