Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ AGTR1-bla U2OS-Zellen
Tango™ AGTR1-bla U2OS cells contain the human Angiotensin Receptor 1 (AGTR1) (AGTR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1443
Artikelnummer. 10756875
  • 17760.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Tango™ AGTR1-bla U2OS cells contain the human Angiotensin Receptor 1 (AGTR1) (AGTR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ AGTR1-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of Angiotensin II (Figure 1). In addition, Tango™ AGTR1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_032049.2
Teilende Zellen
Nativer Schwanz
Fluoreszent
AGTR1
Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1-Zellen, Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
Tango™
Endpunkt
Raumtemperatur
Tango™ AGTR1-bla U2OS-Zellen
Tango™
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung
K1443 Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll).
Lieferumfang:
• Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1-Zellen
• Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1 Assay-Protokoll
• Analysenzertifikat
Die Tango™ AGTR1-UAS-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
Tango™ AGTR1-bla U2OS-Zellen, 8 x 106 Zellen, ∽8,000,000 Zellen/Fläschchen bei 8,000,000 Zellen/ml Zellmenge, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenzdetektionsmethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff
FRET
G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR)
Auf Einzelzellen basierende Klone
8 x 106 Zellen
Gehäuse U2OS
AGTR1
U2OS
GPCRs