Learn More
Molecular Probes™ TAMRA, SE; 5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, Succinimidyl Ester (5(6)-TAMRA, SE), mixed isomers
TAMRA, SE; 5-(und-6)-Carboxytetramethylrhodamin, Succinimidyll-Ester (5(6)-TAMRA, SE), Mischisomere
Marke: Molecular Probes™ C1171
696.16 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tetramethylrhodamin (TMR) ist ein wichtiges Fluorophor für die Herstellung von Proteinkonjugaten. Unter dem Namen TAMRA ist die Carbonsäure von TMR auch ein wichtiger Farbstoff für die Oligonukleotid-Markierung und automatisierte DNA-Sequenzierungsanwendungen. 5-(und-6)-Carboxytetramethylrhodamin, Succinimidylester ist die aminreaktive, gemischte Isomerform von TAMRA. Einzel-Isomerformen von 5-TAMRA SE (Kat.-Nr. C-2211) und 6-TAMRA SE (Kat.-Nr. C-6123) sind ebenfalls erhältlich.Spezifikation
25 mg | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
TAMRA™ Isomere, TMR (Tetramethylrhodamin) |
TAMRA SE | |
Amin | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.