Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Thermal Transfer Printable Labels, 76 mm Core
Printable, tamper-evident, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 030178
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11593754
  • 435.00 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tamper-evident acrylic adhesive
  • For smooth surfaces
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Acrylic
Matt
Thermotransfer
Circuit Board Labeling, Security Identification
17.8 mm
10.000 Etiketten
-40°C to +40°C
7.6 mm
16.5 mm
5.1 mm
UL-anerkannt
Silver
Metallized Polyester (Tamper-evident)
Unsteril
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
4
Rechteck
0.084 mm
16.5 mm
5.1 mm