Learn More
Brady™ Tamper-evident Inspection Date Labels
Inspection date labels can be used wherever a frequent and regular inspection of machinery and equipment is required.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Ausführung Satin
Material Polyolefin
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Anzeigetext Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Anzeigetext Preis Menge & Verfügbarkeit  
15888801
Unterlagen ansehen
Brady™
834139
White on Blue 2022 N/A
N/A
15898801
Unterlagen ansehen
Brady™
834143
White on Purple 2023 N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • For indication of inspection dates, such as on fire extinguishers
  • Simply mark label with hole punch and apply wherever you need it
  • Use the yearly color system to easily identify when your equipment was last inspected
  • Tamper-evident labels show evidence of unauthorized removal
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Satin
Unsteril
104
Rund
0.076 mm
Dauerhafte Gummierung
Polyolefin
Inventory and Inspection Labeling, General Identification, Safety Identification
104 Labels
-70°C to +80°C
10 mm